Få mere at vide
Chlorhexidine diacetate 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323028
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323028 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323028 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11310100WL100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorhexidine diacetate
CAS 56-95-1
Analyt- eller komponentnavne Chlorhexidine diacetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H30 Cl2 N10 . 2 C2 H4 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Chlorhexidine Diacetate, N,N''-Bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide acetate (1:2), N,N''-Bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide diacetate, 1,1'-Hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide diacetate, 1,6-Bis(p-chlorophenylbiguanido)hexane diacetate, Arlacide A, Bactigras, Chlorasept 2000, Chlorhexidine acetate, Chlorhexidine diacetate, Chlorzoin, Dosisepsine, EC 40, EC 40 (antibacterial), Hibitane diacetate, Jie-Yin Liquid Disinfectant, NSC 526936
InChI formel InChI=1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
SMIL CC(=O)O.CC(=O)O.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
IUPAC navn acetic acid;1-(4-chlorophenyl)-3-[N-[6-[[N-[N-(4-chlorophenyl)carbamimidoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamimidoyl]guanidine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Water
Molekylvægt (g/mol) 625.55
Mængde 1 ml
Formel vægt 624.2455 g/mol