missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chlorhexidine-d8 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorhexidine-d8 Dihydrochloride |
| CAS | 1246816-96-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C22H24D8Cl4N10 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N,N’’-Bis(4-chlorophenyl-d8)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide Dihydrochloride, Lisium |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34) |
| SMIL | N=C(NC(NCCCCCCNC(NC(NC1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C1[2H])=N)=N)=N)NC2=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C2[2H] |
| IUPAC navn | (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-chloroanilino)methylidene]amino]methylidene]amino]hexyl]-1-[amino-(4-chloroanilino)methylidene]guanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 586.42 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?