Få mere at vide
Chlorguanide-d4 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorguanide-d4 Hydrochloride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H/i3D,4D,5D,6D; |
| Formel vægt | 293.11 |