Få mere at vide
Chlorflurenol-methyl, TRC
Artikelnummer. 30354332
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30354332 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30354332 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC585278100MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorflurenol-methyl ester
CAS 2536-31-4
Molekylær formel C15 H11 Cl O3
Mængde 100 mg
Synonym Fluorene-9-carboxylic acid, 2-chloro-9-hydroxy-, methyl ester (7CI,8CI), 2-Chloro-9-fluorenol-9-carboxylic acid methyl ester, 2-Chloro-9-hydroxy-9H-fluorene-9-carboxylic acid methyl ester, 2-Chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylic acid methyl ester, CF 125, CME 74050, CME 74050P, Chlorfluorenol IT 3456, Chlorfluorenolmethyl, Chlorflurecol methyl ester, Chlorflurecol-methyl, Chlorflurenol methyl, Chlorflurenol methyl ester, Chloroflurenol methyl ester, EMD 7301, EMD 7301W, EMD-IT 3456, IT 3456, Maintain, Maintain A, Methyl 2-chloro-9-fluorenol-9-carboxylate, Methyl 2-chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylate, Methyl morphactin, Methyl-2-chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylic acid, Morphactin IT 3456, TH 417-H
InChI formel InChI=1S/C15H11ClO3/c1-19-14(17)15(18)12-5-3-2-4-10(12)11-7-6-9(16)8-13(11)15/h2-8,18H,1H3
SMIL COC(=O)C1(O)c2ccccc2c3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn Methyl 2-chlor-9-hydroxyfluoren-9-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 274.7
Formel vægt 274.0397