Få mere at vide
Chlorfluazuron 1000 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorfluazuron |
| CAS | 71422-67-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorfluazuron |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C20 H9 Cl3 F5 N3 O3 |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H9Cl3F5N3O3/c21-10-5-9(30-19(33)31-17(32)15-13(24)2-1-3-14(15)25)6-11(22)16(10)34-18-12(23)4-8(7-29-18)20(26,27)28/h1-7H,(H2,30,31,32,33) |
| SMIL | Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c(Cl)c2 |
| IUPAC navn | N-[[3,5-dichloro-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenyl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamid |
| Vis mere |