Få mere at vide
Chlorfenvinphos, TRC
Artikelnummer. 30358596
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30358596 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30358596 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3243601G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorfenvinphos
CAS 470-90-6
Molekylær formel C12 H14 Cl3 O4 P
Mængde 1 g
Synonym Benzyl alcohol, 2,4-dichloro-α-(chloromethylene)-, diethyl phosphate (6CI), Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl diethyl ester (8CI), 2,4-Dichloro-α-(chloromethylene)benzyldiethyl phosphate, 2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl diethyl phosphate, Birlan, Birlane, Birlane 10G, Birlane Z 110, CVP, CVP (pesticide), Chlorfenvinfos, Chlorfenvinphos, Chlorphenvinfos, Chlorphenvinphos, Clofenvinfos, Compound 4072, Defiance S, Dermaton, Diethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-chlorovinyl phosphate, Diethyl 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl phosphate, ENT 24969, Enolofos, GC 4072, Haptasol, O,O-Diethyl O-[1-(2,4-dichlorophenyl)-2-chlorovinyl] phosphate, O,O-Diethyl O-[2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl] phosphate, OMS 1328, Quirlan, SD 7859, Sapecron, Sapecron 50EC, Supona, Tarene, Unitox, Vinyphate, Z 110, Zaprawa enolofos
InChI formel InChI=1S/C12H14Cl3O4P/c1-3-17-20(16,18-4-2)19-12(8-13)10-6-5-9(14)7-11(10)15/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCOP(=O)(OCC)OC(=CCl)c1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn [2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl] diethyl phosphate
Molekylvægt (g/mol) 359.57
Formel vægt 357.9695