Få mere at vide
Chlorfenvinphos-d10 (Mixture of cis-trans isomers), TRC
Artikelnummer. 30134286
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134286 50 mg
30040619 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30134286 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC32436250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1346606-54-9
Molekylær formel C12 2H10 H4 Cl3 O4 P
Molekylvægt (g/mol) 369.63
Synonym Chlorfenvinphos D10 (di(ethyl D5)), [2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl] bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl) phosphate
IUPAC navn [(Z)-2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl] bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl) phosphate
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(OC(=CCl)c1ccc(Cl)cc1Cl)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorfenvinphos D10 (ethyl D10)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14Cl3O4P/c1-3-17-20(16,18-4-2)19-12(8-13)10-6-5-9(14)7-11(10)15/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Formel vægt 368.0323
Procent renhed >95%