Få mere at vide
Chlorfenapyr, TRC
Artikelnummer. 30137238
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137238 250 mg
30133607 1 g
30040867 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137238 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC428500250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122453-73-0
Molekylær formel C15 H11 Br Cl F3 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 407.61
Synonym 4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile, 4-Bromo-2-(p-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrrole-3-carbonitrile, AC 303-630, AC 303630, Bromchlorfenapyr, CL 303630, Chlorfenapyr, Citrex, Citrex (acaricide), Kotetsu, Lepido, Mystox MP, Phantom, Pirate, Pirate 3F, Pylon, Rampage, Rampage (insecticide), Secure, Secure 360SC Insecticide-Miticide, Stealth
IUPAC navn 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrrole-3-carbonitrile
SMIL CCOCn1c(c2ccc(Cl)cc2)c(C#N)c(Br)c1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorfenapyr
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11BrClF3N2O/c1-2-23-8-22-13(9-3-5-10(17)6-4-9)11(7-21)12(16)14(22)15(18,19)20/h3-6H,2,8H2,1H3
Formel vægt 405.9695
Procent renhed >95%