Få mere at vide
Chlorfenapyr 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315533
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315533 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315533 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11247500AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorfenapyr
CAS 122453-73-0
Analyt- eller komponentnavne Chlorfenapyr
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C15 H11 Br Cl F3 N2 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H11BrClF3N2O/c1-2-23-8-22-13(9-3-5-10(17)6-4-9)11(7-21)12(16)14(22)15(18,19)20/h3-6H,2,8H2,1H3
SMIL CCOCn1c(c2ccc(Cl)cc2)c(C#N)c(Br)c1C(F)(F)F
IUPAC navn 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrrole-3-carbonitrile
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 407.61
Mængde 1 ml
Formel vægt 405.9695 g/mol