missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chlorethoxyfos, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorethoxyfos |
| CAS | 54593-83-8 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C6 H11 Cl4 O3 P S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(1,2,2,2-tetrachloroethyl) ester, Chlorethoxyfos, DPX 43898, Fortress, O,O-Diethyl O-(1,2,2,2-tetrachloroethyl) thionophosphate, SD 208304, Phosphorothioic acid O,O-diethyl O-(1,2,2,2-tetrachloroethyl) ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11Cl4O3PS/c1-3-11-14(15,12-4-2)13-5(7)6(8,9)10/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOP(=S)(OCC)OC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | diethoxy-sulfanylidene-(1,2,2,2-tetrachloroethoxy)-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 336 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?