Få mere at vide
Chlorendicanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30365038
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30365038 500 g
1 options
Artikelnummer. 30365038 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC428945500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorendic Anhydride
CAS 115-27-5
Molekylær formel C9H2Cl6O3
Mængde 500 g
Synonym 4,5,6,7,8,8-Hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-bicyclo[2.2.1]heptene-2,3-dicarboxylic Anhydride, 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic Anhydride, 1,4,5,6,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]-5-heptene-2,3-dicarboxylic Acid Anhydride, 1,4,5,6,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic Anhydride, 2,3-Dicarboxy-1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene Anhydride, 3,4,5,6,7,7-Hexachloro-1,2,3,6-tetrahydro-3,6-endo-methylenephthalic Anhydride, Chloran 542, Chlorendic Anhydride, HET Anhydride, Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic Anhydride, Hexachloroendomethylene Tetrahydrophthalic Anhydride, Kayahard CLA, NSC 22229, endo-1,4,5,6,7,7-Hexachloro-1,2,3,4-tetrahydro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic Acid Anhydride
InChI formel InChI=1S/C9H2Cl6O3/c10-3-4(11)8(13)2-1(5(16)18-6(2)17)7(3,12)9(8,14)15/h1-2H
SMIL ClC1=C(Cl)C2(Cl)C3C(C(=O)OC3=O)C1(Cl)C2(Cl)Cl
IUPAC navn 1,7,8,9,10,10-hexachloro-4-oxatricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ene-3,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 370.83
Formel vægt 367.8135