Få mere at vide
Chlorendic anhydride, 95%, may cont. up to 3% chlorendic acid
Artikelnummer. 11371867
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371867 50 g 50g
11381867 250 g 250g
11391867 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11371867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07349.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115-27-5 | C9H2Cl6O3 | 370.812 g/mol
Chlorensyreanhydrid bruges til syntese af polymerer, der bruges til produktion af glasfiberforstærkede harpikser til udstyr til kemisk industri. Det kan bruges til at fremstille alkydharpikser til brug i specialblæk og maling. Det bruges som hærdningsmiddel i epoxyharpikser, der anvendes til fremstilling af printplader
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorendic anhydrid anvendes til syntese af polymerer, der anvendes til produktion af glasfiberforstærkede harpikser til kemisk industriudstyr. Det kan bruges til at fremstille alkydharpikser til brug i specialblæk og maling. Det bruges som hærdningsmiddel i epoxyharpikser, der anvendes til fremstilling af printplader
. Opløselighed
Noter
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-27-5
Molekylær formel C9H2Cl6O3
Molekylvægt (g/mol) 370.812
MDL nummer MFCD00080438
InChI nøgle FLBJFXNAEMSXGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorendic anhydride, het anhydride, chloran 542, 4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, 4,5,6,7,8,8-hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, chlorendic anhydride van, 4,5,6,7,8,8-hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, hexachloroendomethylene tetrahydrophthalic anhydride, hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, 5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, 1,4,5,6,7,7-hexachloro
PubChem CID 8265
SMIL C12C(C(=O)OC1=O)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorendic anhydride
Smeltepunkt 235°C to 239°C
Tæthed 1.73
Mængde 50 g
Assay Procent Noter kan forts. op til 3 % chlorendinsyre
Beilstein 92693
Merck Index 14,2086
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 370.83
Procent renhed 96%