Få mere at vide
Klordiazepoxid, Mikromol
Artikelnummer. 30460118
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30460118 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30460118 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0028.080250
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Klordiazepoxid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlordiazepoxide
CAS 58-25-3
Analyt- eller komponentnavne Chlordiazepoxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H14 Cl N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide, Abboxide, Balance, Balance (pharmaceutical), CDO, Chlordiazepoxid, Chlordiazepoxide, Chlorodiazepoxide, Chlozepid, Clopoxide, Control, Decacil, Eden, Elenium, Helogaphen, Ifibrium, Kalmocaps, Librelease, Librinin, Libritabs, Menrium, Mesural, Methaminodiazepoxide, Mildmen, Multum, Napoton, Psicosan, Radepur, Risolid, Silibrin, Tropium, Viopsicol
InChI formel InChI=1S/C16H14ClN3O/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19)
Løsningstype Fedt
SMIL CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=[N+]([O-])C1)c3ccccc3
IUPAC navn 7-chloro-N-methyl-4-oxido-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-4-ium-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 299.75
Mængde 250 mg
Formel vægt 299,0825 g/mol