Få mere at vide
Klordiazepoxid, LoGiCal
Artikelnummer. 30459637
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459637 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459637 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0028.08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlordiazepoxide
CAS 58-25-3
Analyt- eller komponentnavne Chlordiazepoxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H14 Cl N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide, Abboxide, Balance, Balance (pharmaceutical), CDO, Chlordiazepoxid, Chlordiazepoxide, Chlorodiazepoxide, Chlozepid, Clopoxide, Control, Decacil, Eden, Elenium, Helogaphen, Ifibrium, Kalmocaps, Librelease, Librinin, Libritabs, Menrium, Mesural, Methaminodiazepoxide, Mildmen, Multum, Napoton, Psicosan, Radepur, Risolid, Silibrin, Tropium, Viopsicol
InChI formel InChI=1S/C16H14ClN3O/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19)
Løsningstype Fedt
SMIL CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=[N+]([O-])C1)c3ccccc3
IUPAC navn 7-chloro-N-methyl-4-oxido-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-4-ium-2-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 299.75
Mængde 10 mg
Formel vægt 299,0825 g/mol