Få mere at vide
Klordiazepoxid 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460909
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460909 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460909 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0028.0801
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlordiazepoxide
CAS 58-25-3
Analyt- eller komponentnavne Chlordiazepoxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H14 Cl N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide, Abboxide, Balance, Balance (pharmaceutical), CDO, Chlordiazepoxid, Chlordiazepoxide, Chlorodiazepoxide, Chlozepid, Clopoxide, Control, Decacil, Eden, Elenium, Helogaphen, Ifibrium, Kalmocaps, Librelease, Librinin, Libritabs, Menrium, Mesural, Methaminodiazepoxide, Mildmen, Multum, Napoton, Psicosan, Radepur, Risolid, Silibrin, Tropium, Viopsicol
InChI formel InChI=1S/C16H14ClN3O/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19)
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=[N+]([O-])C1)c3ccccc3
IUPAC navn 7-chloro-N-methyl-4-oxido-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-4-ium-2-amin
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 299.75
Mængde 1 ml
Formel vægt 299,0825 g/mol