missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chlordantoin, MedChemExpress
Beskrivelse
Chlordantoin is an antifungal agent and has the potential for vaginal candidiasis treatment.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlordantoin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 5588-20-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H17Cl3N2O2S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Clodantoin |
| SMIL | O=C1N(SC(Cl)(Cl)Cl)C(C(C(CC)CCCC)N1)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?