Få mere at vide
Chlordan, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12959474 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12959474 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12959474 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S780
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Chlordan57-74-91000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlordane
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
CAS 57-74-9, 110-54-3
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder For US EPA Methods 505, 508, 525, 608, 8081, 8270C
Molekylær formel C10H6Cl8
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle BIWJNBZANLAXMG-POTNBKISSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL C1C2C(C(C1Cl)Cl)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Opløsningsmiddel eller Matrix Hexane
Molekylvægt (g/mol) 409.758
PubChem CID 24860539
Mængde 1 mL
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug