Få mere at vide
Chlordane (Mixture of isomers), TRC
Artikelnummer. 30138134
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138134 25 mg
17987639 5 mg
17999439 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138134 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC32703025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-74-9
Molekylær formel C10 H6 Cl8
Molekylvægt (g/mol) 409.78
Synonym Chlordane, Chlordan, 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene, 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan, 1,2,4,5,6,7,10,10-Octachloro-4,7,8,9-tetrahydro-4,7-endomethyleneindane, 1,2,4,5,6,7,10,10-Octachloro-4,7,8,9-tetrahydro-4,7-methyleneindane, 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-4,7-methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindane, CD 68, Chlorindan, Cortilan-neu, Dowchlor, ENT 9932, HCS 3260, M 140, NSC 8931, Octachloro-4,7-methanotetrahydroindane, Oktaterr, Tat Chlor 4, Toxichlor
IUPAC navn 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene
SMIL ClC1CC2C(C1Cl)[C@@]3(Cl)C(=C(Cl)[C@]2(Cl)C3(Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlordane
Analyt- eller komponentnavne Chlordane
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2?,3?,4?,5?,8-,9+/m0/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 25 mg
Formel vægt 405.7978