Få mere at vide
Chlordane (Mixture of isomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlordane |
| CAS | 57-74-9 |
| Molekylær formel | C10 H6 Cl8 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Chlordane, Chlordan, 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene, 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan, 1,2,4,5,6,7,10,10-Octachloro-4,7,8,9-tetrahydro-4,7-endomethyleneindane, 1,2,4,5,6,7,10,10-Octachloro-4,7,8,9-tetrahydro-4,7-methyleneindane, 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-4,7-methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindane, CD 68, Chlorindan, Cortilan-neu, Dowchlor, ENT 9932, HCS 3260, M 140, NSC 8931, Octachloro-4,7-methanotetrahydroindane, Oktaterr, Tat Chlor 4, Toxichlor |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2?,3?,4?,5?,8-,9+/m0/s1 |
| SMIL | ClC1CC2C(C1Cl)[C@@]3(Cl)C(=C(Cl)[C@]2(Cl)C3(Cl)Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.78 |
| Formel vægt | 405.7978 |