Få mere at vide
Chlorcyclizine N-Oxide, Mikromol
Beskrivelse
Chlorcyclizine N-Oxide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorcyclizine N-Oxide |
| CAS | 10457-56-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorcyclizine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H21 Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methylpiperazine 4-oxide, Piperazine, 1-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-4-methyl-, 4-oxide (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21ClN2O/c1-21(22)13-11-20(12-14-21)18(15-5-3-2-4-6-15)16-7-9-17(19)10-8-16/h2-10,18H,11-14H2,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[N+]1([O-])CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| Vis mere |