missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chlorcyclizine Hydrochloride, Mikromol™

Artikelnummer. 30049083
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049083 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049083 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1653.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Chlorcyclizine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlorcyclizine Hydrochloride
CAS 14362-31-3
Analyt- eller komponentnavne Chlorcyclizine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Chlorcyclizine Hydrochloride, Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, monohydrochloride (9CI), Chlorcyclizine chloride, Chlorcyclizine hydrochloride, Chlorcyclizine monohydrochloride, Di-Paralene, Histantin, NSC 169496, Perazil, Piperazine, 1-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-4-methyl-, monohydrochloride (8CI)
InChI formel InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-13-21(14-12-20)18(15-5-3-2-4-6-15)16-7-9-17(19)10-8-16;/h2-10,18H,11-14H2,1H3;1H
SMIL Cl.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn 1-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-4-methylpiperazine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 337.29
Mængde 100 mg
Formel vægt 336.116 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.