Få mere at vide
Chlorcyclizine Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30459861
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459861 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459861 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1653.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorcyclizine Hydrochloride
CAS 14362-31-3
Analyt- eller komponentnavne Chlorcyclizine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Chlorcyclizine Hydrochloride, Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, monohydrochloride (9CI), Chlorcyclizine chloride, Chlorcyclizine hydrochloride, Chlorcyclizine monohydrochloride, Di-Paralene, Histantin, NSC 169496, Perazil, Piperazine, 1-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-4-methyl-, monohydrochloride (8CI)
InChI formel InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-13-21(14-12-20)18(15-5-3-2-4-6-15)16-7-9-17(19)10-8-16;/h2-10,18H,11-14H2,1H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn 1-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-4-methylpiperazine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 337.29
Mængde 10 mg
Formel vægt 336.116 g/mol