Få mere at vide
Chlorcyclizine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30460389
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460389 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460389 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1653.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorcyclizine Hydrochloride
CAS 14362-31-3
Analyt- eller komponentnavne Chlorcyclizine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Chlorcyclizine Hydrochloride, Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, monohydrochloride (9CI), Chlorcyclizine chloride, Chlorcyclizine hydrochloride, Chlorcyclizine monohydrochloride, Di-Paralene, Histantin, NSC 169496, Perazil, Piperazine, 1-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-4-methyl-, monohydrochloride (8CI)
InChI formel InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-13-21(14-12-20)18(15-5-3-2-4-6-15)16-7-9-17(19)10-8-16;/h2-10,18H,11-14H2,1H3;1H
Løsningstype Single Solution
SMIL Cl.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn 1-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-4-methylpiperazine;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 337.29
Mængde 1 ml
Formel vægt 336.116 g/mol