missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chlorbufam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorbufam |
| CAS | 1967-16-4 |
| Molekylær formel | C11 H10 Cl N O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Carbamic acid, (3-chlorophenyl)-, 1-methyl-2-propynyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-chloro-, 1-methyl-2-propynyl ester (6CI,8CI), 1-Butyn-3-yl m-chlorophenylcarbamate, 3-Butyn-2-yl m-chlorocarbanilate, 3-Chlorophenylcarbamic acid 1-methylpropynyl ester, BIPC, Chlorbufam, Chlorbupham, Chlorobufam, Grisemin |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClNO2/c1-3-8(2)15-11(14)13-10-6-4-5-9(12)7-10/h1,4-8H,2H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC(OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1)C#C |
| IUPAC navn | but-3-yn-2-yl N-(3-chlorophenyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.66 |
| Formel vægt | 223.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?