missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chlorbufam, TRC

Artikelnummer. 30356720
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356720 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356720 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC292840500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlorbufam
CAS 1967-16-4
Molekylær formel C11 H10 Cl N O2
Mængde 500 mg
Synonym Carbamic acid, (3-chlorophenyl)-, 1-methyl-2-propynyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-chloro-, 1-methyl-2-propynyl ester (6CI,8CI), 1-Butyn-3-yl m-chlorophenylcarbamate, 3-Butyn-2-yl m-chlorocarbanilate, 3-Chlorophenylcarbamic acid 1-methylpropynyl ester, BIPC, Chlorbufam, Chlorbupham, Chlorobufam, Grisemin
InChI formel InChI=1S/C11H10ClNO2/c1-3-8(2)15-11(14)13-10-6-4-5-9(12)7-10/h1,4-8H,2H3,(H,13,14)
SMIL CC(OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1)C#C
IUPAC navn but-3-yn-2-yl N-(3-chlorophenyl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 223.66
Formel vægt 223.04
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.