Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chlorazol Black E, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756555 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10732782
Brand: Thermo Scientific Chemicals 404400250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1937-37-7 | C34H25N9Na2O7S2 | 781.73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1937-37-7
Molekylær formel C34H25N9Na2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 781.73
MDL nummer MFCD00066363
InChI nøgle OLVNAWLXZDRGPL-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 44135447
IUPAC navn dinatrium;4-amino-3-[[4-[4-[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)N=NC6=C(C=C(C=C6)N)N)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorazol Black E
Navn note Pure
Absorptionsforhold 0.97 to 1
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 597 to 602nm
Formel vægt 781.73
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Sort
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorazol Black E, certified
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.