Få mere at vide
Chlorazanil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494527
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16494527 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16494527 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1045A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Chlorazanil is a triazine derivative and also a new nonmercurial diuretic agent.
Chlorazanil is a triazine derivative and also a new nonmercurial diuretic agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorazanil
Fysisk form Solid
CAS 500-42-5
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H8ClN5
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 110 mg/mL (496.28 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL NC1=NC=NC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=N1
Molekylvægt (g/mol) 221.65
Formel vægt 221.65
Procent renhed 95.0%