missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chlorantraniliprole, TRC

Artikelnummer. 30134916
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134916 500 mg
30132897 1 g
17962695 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134916 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC325380500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 500008-45-7
Molekylær formel C18 H14 Br Cl2 N5 O2
Molekylvægt (g/mol) 483.15
Synonym 3-Bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, Acelepryn, Altacor, Altacor 35WG, Altriset, Calteryx, Chlorantraniliprole, Coragen, Coragen 20CS, DKI 0001, DPX-E 2Y45, Dermacor X 100, E 2Y45, Ferterra, Prevathon, Rynaxypyr
IUPAC navn 5-bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-2-(3-chloropyridin-2-yl)pyrazole-3-carboxamide
SMIL CNC(=O)c1cc(Cl)cc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlorantraniliprole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H14BrCl2N5O2/c1-9-6-10(20)7-11(17(27)22-2)15(9)24-18(28)13-8-14(19)25-26(13)16-12(21)4-3-5-23-16/h3-8H,1-2H3,(H,22,27)(H,24,28)
Formel vægt 480.9708
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.