Få mere at vide
Chlorantraniliprole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328288
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328288 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328288 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11145000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorantraniliprole
CAS 500008-45-7
Analyt- eller komponentnavne Chlorantraniliprole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H14 Br Cl2 N5 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C18H14BrCl2N5O2/c1-9-6-10(20)7-11(17(27)22-2)15(9)24-18(28)13-8-14(19)25-26(13)16-12(21)4-3-5-23-16/h3-8H,1-2H3,(H,22,27)(H,24,28)
SMIL CNC(=O)c1cc(Cl)cc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl
IUPAC navn 5-bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-2-(3-chloropyridin-2-yl)pyrazole-3-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 483.15
Mængde 1 ml
Formel vægt 480.9708 g/mol