missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chloranolol, TRC

Artikelnummer. 30354663
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354663 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354663 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC325350500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chloranolol
CAS 39563-28-5
Molekylær formel C13 H19 Cl2 N O2
Mængde 500 mg
Synonym 2-Propanol, 1-(2,5-dichlorophenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, 1-(2,5-Dichlorophenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-propanol, 1-tert-Butylamino-3-(2,5-dichlorophenoxy)-2-propanol, Chloranolol, Cloranolol, Tobanum
InChI formel InChI=1S/C13H19Cl2NO2/c1-13(2,3)16-7-10(17)8-18-12-6-9(14)4-5-11(12)15/h4-6,10,16-17H,7-8H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)NCC(O)COc1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC navn 1-(tert-butylamino)-3-(2,5-dichlorophenoxy)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 292.2
Formel vægt 291.0793
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.