Få mere at vide
Chloranilic acid, 99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10677484 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10677484 250 g Glass bottle 250g
10204280 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10677484 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108482500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-88-7
MDL nummer MFCD00001596
InChI nøgle IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloranilic acid, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, p-chloranilic acid, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, unii-yj8l3bb7y4, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone, 2,5-dihydroxy-3,6-dichlorobenzoquinone, yj8l3bb7y4, p-quinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy
PubChem CID 66604
IUPAC navn 2,5-dichloro-3,6-dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMIL C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloranilic acid
Farve Orange to Red
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H2Cl2O4
Mængde 250 g
Beilstein 08, 379
Merck Index 15, 2079
Molekylvægt (g/mol) 208.978
Formel vægt 208.99
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Fine Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloranilic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.