Få mere at vide
Kloranilsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448733
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448733 25 g 25g
11458733 100 g 100g
11468733 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448733 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10493.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 87-88-7 | C6H2Cl2O4 | 208.978 g/mol
Kloranilsyre bruges i spektrofotometri. Det reagerer med metalioner og danner stabile komplekser. Det bruges også som en reaktant ved fremstilling af dimethylbipyridylkomplekser og (nonylbenzimidazolylmethyl)benzen. Yderligere bruges det i ladningsoverførselsreaktioner med metoprololtartrat. Det anvendes også i syntesen af osmiummetalla-rektangler med anticanceraktivitet. Ud over dette har det potentielle antibakterielle aktiviteter mod methicillin-resistente Staphylococcus aureus.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chloranilsyre bruges i spektrofotometri. Det reagerer med metalioner og danner stabile komplekser. Det bruges også som en reaktant ved fremstilling af dimethylbipyridylkomplekser og (nonylbenzimidazolylmethyl)benzen. Yderligere bruges det i ladningsoverførselsreaktioner med metoprololtartrat. Det anvendes også i syntesen af osmiummetalla-rektangler med anticanceraktivitet. Ud over dette har det potentielle antibakterielle aktiviteter mod methicillin-resistente Staphylococcus aureus.
Opløselighed
Opløselig i varmt vand og methanol. Uopløseligt i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-88-7
Molekylær formel C6H2Cl2O4
Molekylvægt (g/mol) 208.978
MDL nummer MFCD00001596
InChI nøgle IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloranilic acid, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, p-chloranilic acid, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, unii-yj8l3bb7y4, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone, 2,5-dihydroxy-3,6-dichlorobenzoquinone, yj8l3bb7y4, p-quinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy
PubChem CID 66604
IUPAC navn 2,5-dichlor-3,6-dihydroxycyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloranilic acid
Smeltepunkt >300°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 1875040
Merck Index 14,2079
Opløselighedsinformation Soluble in hot water and methanol. Insoluble in organic solvents.
Formel vægt 208.99
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloranilic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloranilic acid
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.