Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chloramphenicol natriumsuccinat, 98-102%
Artikelnummer. 15539483 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15539483 25 g 25g
15529483 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15539483 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 459530250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 982-57-0 | C15H15Cl2N2NaO8 | 445.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 982-57-0
Molekylær formel C15H15Cl2N2NaO8
Molekylvægt (g/mol) 445.18
InChI nøgle RPLOPBHEZLFENN-HTMVYDOJSA-M
Synonym succinic acid chloramphenicol sodium
PubChem CID 73940259
IUPAC navn natrium;4-[(2R,3R)-2-[(2,2-dichloracetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propoxy]-4-oxobutanoat
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(COC(=O)CCC(=O)[O-])NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloramphenicol sodium succinate
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,0 til 102% på tørret stof
Mængde 25 g
Formel vægt 445.18
Procent renhed 98 til 102%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloramphenicol sodium succinate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.