Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chloramphenicol natriumsuccinat, 98-102%
Artikelnummer. 15529483 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15529483 5 g 5g
15539483 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15529483 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 459530050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 982-57-0
Molekylær formel C15H15Cl2N2NaO8
Molekylvægt (g/mol) 445.18
InChI nøgle RPLOPBHEZLFENN-HTMVYDOJSA-M
Synonym succinic acid chloramphenicol sodium
PubChem CID 73940259
IUPAC navn natrium;4-[(2R,3R)-2-[(2,2-dichloracetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propoxy]-4-oxobutanoat
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(COC(=O)CCC(=O)[O-])NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloramphenicol sodium succinate
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.0 to 102% on dried substance
Mængde 5 g
Formel vægt 445.18
Procent renhed 98 to 102%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloramphenicol sodium succinate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.