Få mere at vide
Chloramphenicol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10324980 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10324980 50 g 50g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10324980 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/4322/47
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Fysisk form Solid
CAS 56-75-7
pH 5 to 7
Smeltepunkt 149°C
Emballage Plastic Powder Jar
Farve White
Mængde 50 g
Molekylær formel C11H12Cl2N2O5
MDL nummer 7360
Formel vægt 323.13g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloramphenicol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.