Få mere at vide
Chloramphenicol EP urenhed A, Mikromol™
Artikelnummer. 17922726
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17922726 100 mg
30049075 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17922726 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0516.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Chloramphenicol EP Urenhed A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (D)-(-)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
CAS 716-61-0
Analyt- eller komponentnavne (D)-(-)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H12 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (R,R)-(D)-(-)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(4-nitrophenyl)-, (1R,2R)- (9CI), 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(4-nitrophenyl)-, [R-(R*,R*)]-, 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(p-nitrophenyl)-, D-threo-(-)- (8CI), (-)-threo-1-(p-Nitrophenyl)-2-amino-1,3-propanediol, (1R,2R)-(-)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (1R,2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (1R,2R)-threo-(-)-1-(4-Nitrophenyl)-2-amino-1,3-propanediol, Chloramphenicol D base, Chloramphenicol base, D-(-)-threo-1-p-Nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol, D-(-)-trans-1-p-Nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol, D-1-(p-Nitrophenyl)-2-aminopropane-1,3-diol, D-threo-(-)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-(1R,2R)-1-p-Nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol, D-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-2-Amino-1-(p-nitrophenyl)-1,3-propanediol, Levoamine, Chloramphenicol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m1/s1
SMIL N[C@H](CO)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (1R,2R)-2-amino-1-(4-nitrophenyl)propan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 212.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 212,0797 g/mol