Få mere at vide
Chloramphenicol (krystallinsk pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10255203
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10255203 100 g 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10255203 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP904100
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til udvælgelse af transformerede celler indeholdende chloramphenicol-resistensgener
Anvendes som selektionsmiddel til transformerede celler indeholdende chloramphenicol-resistensgener. Virkningsmåde: Hæmmer translation på den 50S ribosomale underenhed ved peptidyltransferasetrinnet (forlængelsehæmning).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloramphenicol
Type Chloramphenicol
Fysisk form Fast stof
CAS 56-75-7
pH 5 til 7
Smeltepunkt 149 °C
Emballage Poly flaske
Specifik rotation Inklusive mellem 17° (+ eller -)
Farve Hvid
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C11H12Cl2N2O5
Merck Index 15, 2077
Synonym Chloromycetin, D-(?)-threo-2, 2-Dichloro-N-[?-hydroxy-?-(hydroxymethyl)-?-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide
InChI nøgle WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2,2-dichlor-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 323.126
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
Formel vægt 323.13
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloramphenicol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.