Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kloramfenikol, 98 %
Artikelnummer. 10368030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10368030 25 g Glasflaske 25g
10277523 100 g Glasflaske 100g
11906911 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10368030 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 227920250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Chloramphenicol, CAS # 56-75-7, er et præparat af det bredspektrede, semisyntetiske antibiotikum.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Chloramphenicol er en organochloridforbindelse, der indeholder en nitrobenzenring
  • Chloramphenicol virker som et bakteriostatisk middel ved at binde 50S ribosomale underenhed og forhindre peptiddannelse
  • Stopper peptidyltransferaseaktivitet ved kompleksdannelse til 50S underenhed
Applikationer
  • Beregnet til molekylære og mikrobiologiske applikationer såsom gentestning af antibiotikaresistens og selektive vækstforsøg og som selektionsmiddel i bakteriel cellekultur
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-75-7
Molekylær formel C11H12Cl2N2O5
Molekylvægt (g/mol) 323.126
MDL nummer MFCD00078159
InChI nøgle WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Synonym Chloromycetin, D(-)-threo-2, 2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxy-methyl)-p-nitrophenylethyl]acetamide
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
IUPAC navn 2,2-dichlor-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloramphenicol
Type Chloramphenicol
Smeltepunkt 149,0 °C til 153,0 °C
Emballage Glasflaske
Specifik rotation + 18.50
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2.5g/L (25°C). Other solubilities: 150.8 mg/mL propylene glycol, soluble in methanol, ethanol, butanol, acetone and, ethyl acetate - slightly soluble in ether, insoluble in benzene and petroleum ether
Formel vægt 323.13
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloramphenicol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.