Generel beskrivelse
- Chloramphenicol er en organochloridforbindelse, der indeholder en nitrobenzenring
- Chloramphenicol virker som et bakteriostatisk middel ved at binde 50S ribosomale underenhed og forhindre peptiddannelse
- Stopper peptidyltransferaseaktivitet ved kompleksdannelse til 50S underenhed
Applikationer
- Beregnet til molekylære og mikrobiologiske applikationer såsom gentestning af antibiotikaresistens og selektive vækstforsøg og som selektionsmiddel i bakteriel cellekultur
- Må kun benyttes til forskningsformål.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloramphenicol |
| Type | Chloramphenicol |
| Smeltepunkt | 149,0 °C til 153,0 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik rotation | +18,50 (20,50 °C c=6,C2H5OH) |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 2,5 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: 150,8 mg/ml propylenglykol, opløselig i methanol, ethanol, butanol, acetone og ethylacetat – let opløselig i ether, uopløselig i benzen og petroleumsether |
| Formel vægt | 323.13 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Chloramphenicol
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.