Få mere at vide
Melford Kloramfenicol
Artikelnummer. 30018189
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018189 25 g
30018188 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018189 Leverandør Melford Leverandørnr. C6100025.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Chloramphenicol er et antibiotikum, der tilhører klassen af antibiotika kendt som phenicols. Chloramphenicol er effektivt mod en bred vifte af gram-positive og gram-negative bakterier.
Inden for mikrobiologi og cellekultur anvendes Chloramphenicol almindeligvis som et selektivt middel. Det hæmmer bakteriel proteinsyntese ved at målrette den 50S ribosomale underenhed, hvilket forhindrer væksten af bakterier.
Forskere tilføjer Chloramphenicol til vækstmedier eller opløsninger for selektivt at tillade vækst af celler eller organismer, der er blevet genetisk modificeret til at bære et resistensgen for Chloramphenicol. Dette gen gør det muligt for cellerne at overleve og formere sig i nærvær af antibiotikumet, mens ikke-transformerede celler hæmmes.
Chloramphenicol finder også anvendelse i molekylærbiologi og genteknologisk forskning. Det kan bruges til at opretholde og udbrede plasmider eller andre vektorer, der indeholder Chloramphenicol-resistensgenet.
Derudover bruges det i undersøgelser, der involverer genekspression og proteinsyntese.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloramphenicol
CAS 56-75-7
Mængde 25 g
Molekylær formel C11H12Cl2N2O5