Få mere at vide
Chloramphenicol 3-acetat, TRC
Artikelnummer. 30365419
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365419 50 mg
30350431 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30365419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC32510550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10318-16-8
Molekylær formel C13H14Cl2N2O6
Molekylvægt (g/mol) 365.17
Synonym 3-Acetoxychloramphenicol, 3-Acetylchloramphenicol, 3-O-Monoacetylchloramphenicol, [R-(R*,R*)]-N-[1-[(acetyloxy)methyl]-2-hydroxy-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2,2-dichloroacetamide, D-threo-(-)-2,2-Dichloro-N-[beta-hydroxy-alpha-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]acetamide alpha-Acetate
IUPAC navn [(2R,3R)-2-[(2,2-dichloracetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl] acetat
SMIL CC(=O)OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloramphenicol 3-Acetate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14Cl2N2O6/c1-7(18)23-6-10(16-13(20)12(14)15)11(19)8-2-4-9(5-3-8)17(21)22/h2-5,10-12,19H,6H2,1H3,(H,16,20)/t10-,11-/m1/s1
Formel vægt 364.0229