Få mere at vide
Chloramine-T trihydrate, 98%
Beskrivelse
Chloramin-T-trihydrat bruges som mellemprodukt ved fremstilling af kemiske stoffer såsom lægemidler. Det kombineres med iodogen eller lactoperoxidase og bruges almindeligvis til mærkning af peptider og proteiner med radiojodisotoper. Hypochlorit frigivet fra chloramin-T fungerer som et effektivt oxidationsmiddel for iodid til dannelse af iodmonochlorid (ICl).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chloramin-T trihydrat bruges som mellemprodukt ved fremstilling af kemiske stoffer såsom lægemidler. Det kombineres med iodogen eller lactoperoxidase og bruges almindeligvis til mærkning af peptider og proteiner med radiojodisotoper. Hypochlorit frigivet fra chloramin-T fungerer som et effektivt oxidationsmiddel for iodid til dannelse af iodmonochlorid (ICl).
Opløselighed
Opløseligt i vand og ethylalkohol. Uopløseligt i benzen og ethere.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer og ammoniak.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloramine-T trihydrate |
| Smeltepunkt | 167°C to 170°C |
| pH | 8 til 10 |
| Mængde | 5000 g |
| Analyseprocentområde | 98% |
| FN nummer | UN3263 |
| Beilstein | 3924168 |
| Flammepunkt | 192°C (377°F) |
| Merck Index | 14,2075 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and ethyl alcohol. Insoluble in benzene and ethers. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Chloramine-T trihydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Chloramine-T trihydrate