Få mere at vide
Chloramine-T trihydrate, 98%
Artikelnummer. 11489912
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489912 250 g 250g
11479912 1000 g 1000g
11499912 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489912 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12044.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7080-50-4 | C7H13ClNNaO5S | 281.68 g/mol
Chloramin-T-trihydrat bruges som mellemprodukt ved fremstilling af kemiske stoffer såsom lægemidler. Det kombineres med iodogen eller lactoperoxidase og bruges almindeligvis til mærkning af peptider og proteiner med radiojodisotoper. Hypochlorit frigivet fra chloramin-T fungerer som et effektivt oxidationsmiddel for iodid til dannelse af iodmonochlorid (ICl).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chloramin-T trihydrat bruges som mellemprodukt ved fremstilling af kemiske stoffer såsom lægemidler. Det kombineres med iodogen eller lactoperoxidase og bruges almindeligvis til mærkning af peptider og proteiner med radiojodisotoper. Hypochlorit frigivet fra chloramin-T fungerer som et effektivt oxidationsmiddel for iodid til dannelse af iodmonochlorid (ICl).
Opløselighed
Opløseligt i vand og ethylalkohol. Uopløseligt i benzen og ethere.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer og ammoniak.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7080-50-4
Molekylær formel C7H13ClNNaO5S
Molekylvægt (g/mol) 281.68
MDL nummer MFCD00149066
InChI nøgle RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzenesulfonamide, n-chloro-4-methyl-, sodium salt, trihydrate
PubChem CID 122197679
IUPAC navn N-chlor-4-methylbenzensulfonamid;natrium;trihydrat
SMIL O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloramine-T Trihydrate
Smeltepunkt 167°C to 170°C
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98%
FN nummer UN3263
Beilstein 3924168
Flammepunkt 192°C (377°F)
Merck Index 14,2075
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethyl alcohol. Insoluble in benzene and ethers.
Formel vægt 281.69 (227.67 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Følsomhed Moisture sensitive
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloramine-T trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloramine-T trihydrate