Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloramine-T trihydrate |
| Type | Chloramine T Trihydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| pH | 8 to 10.3 (5% soln.) |
| Smeltepunkt | 170.0°C to 177.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Plastflaske |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 192°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Chloramine-T trihydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.