Få mere at vide
Chloramine-T trihydrate, 97+%
Artikelnummer. 10405185 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10405185 5 kg Plast tromle 5kg
10695092 25 g Plastflaske 25g
10206910 250 g Plastflaske 250g
10553781 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10405185 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227850050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chloramine-T trihydrate, >-97%, C7H14ClNNaO5S, CAS Number-7080-50-4, 5kg, 97+%, White, 192 deg.C, 281.69, GHS Signal Word: Danger | CAS: 7080-50-4 | C7H13ClNNaO5S | 281.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens, Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7080-50-4
Molekylær formel C7H13ClNNaO5S
Molekylvægt (g/mol) 281.68
MDL nummer MFCD00149066
InChI nøgle RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 122197679
SMIL O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloramine-T trihydrate
Type Chloramine T Trihydrate
Fysisk form Krystallinsk pulver
pH 8 to 10.3 (5% soln.)
Smeltepunkt 170.0°C to 177.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plast tromle
Farve Hvid
Mængde 5 kg
Flammepunkt 192°C
Analyseprocentområde 97+%
Lineær formel CH3C6H4SO2N(Cl)Na·3H2O
Merck Index 15, 2075
IUPAC navn natrium (chlorimino)(4-methylphenyl)-λ6-sulfanoylolat trihydrat
Formel vægt 281.69
Procent renhed ≥97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloramine-T trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.