Få mere at vide
Chloramin-T (natriumsalt) trihydrat, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10061130 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
:
250 g
Artikelnummer.
10061130 250 g
1 options
Artikelnummer. 10061130 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 1255.0250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laboratoriereagens
Tekniske data
Smeltepunkt 167°C to 170°C
CAS 7080-50-4
Mængde 250 g
Analyseprocentområde min. 24.5%
Molekylær formel C7H13ClNNaO5S
MDL nummer MFCD00149066
Flammepunkt 92°C
Synonym Chloramine T sodium salt trihydrate , Tosylchloramide sodium trihydrate
InChI nøgle RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
SMIL O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
IUPAC navn natrium (chlorimino)(4-methylphenyl)-λ6-sulfanoylolat trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 281.68
Emballage Plastflaske til faste stoffer
Tæthed 1.43 g/cm³ (20°C)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.