Få mere at vide
Chloramine-T, Sodium Salt, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10530721 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10530721 250 g 250g
10050050 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10530721 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/4320/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chloramine-T, Sodium Salt, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7080-50-4
Molekylær formel C7H13ClNNaO5S
Molekylvægt (g/mol) 281.68
MDL nummer MFCD00149066
InChI nøgle RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn sodium (chloroimino)(4-methylphenyl)-λ⁶-sulfanoylolate trihydrate
SMIL O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Tekniske data
Smeltepunkt 170°C
Farve White
pH 8 to 10
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 281.69g/mol
Emballage Plastic powder jar