Få mere at vide
Chloramine-T, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492289
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16492289 1 g
1 options
Artikelnummer. 16492289 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0959
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Chloramine-T is a titrimetric reagent, and an oxidizing agent. Chloramine-T is an oxidizing biocide.
Chloramine-T is a titrimetric reagent, and an oxidizing agent. Chloramine-T is an oxidizing biocide.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Chloramine-T
Fysisk form Solid
CAS 127-65-1
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H7ClNNaO2S
Opløselighedsinformation DMSO : 130 mg/mL (571.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 41 mg/mL (180.11 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(N([Na])Cl)=O
Molekylvægt (g/mol) 227.64
Formel vægt 227.64
Procent renhed 98.0%