Få mere at vide
Chlorambucil Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051500
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051500 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051500 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0821.08
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Chlorambucil Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorambucil Methyl Ester
CAS 79481-83-7
Analyt- eller komponentnavne Chlorambucil Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H21 Cl2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Chlorambucil Methyl Ester, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-Benzenebutanoic acid methyl ester, Chlorambucil methyl ester
InChI formel InChI=1S/C15H21Cl2NO2/c1-20-15(19)4-2-3-13-5-7-14(8-6-13)18(11-9-16)12-10-17/h5-8H,2-4,9-12H2,1H3
SMIL COC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
IUPAC navn methyl 4-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoate
Molekylvægt (g/mol) 318.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 317.0949 g/mol