Få mere at vide
Chlorambucil Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Chlorambucil Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorambucil Methyl Ester |
| CAS | 79481-83-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorambucil Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H21 Cl2 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Chlorambucil Methyl Ester, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-Benzenebutanoic acid methyl ester, Chlorambucil methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21Cl2NO2/c1-20-15(19)4-2-3-13-5-7-14(8-6-13)18(11-9-16)12-10-17/h5-8H,2-4,9-12H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl |
| IUPAC navn | methyl 4-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoate |
| Vis mere |