Få mere at vide
Chlorambucil, LoGiCal
Artikelnummer. 30458554
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458554 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458554 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0821.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorambucil
CAS 305-03-3
Analyt- eller komponentnavne Chlorambucil
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H19 Cl2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenebutanoic acid, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-, Butyric acid, 4-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]- (8CI), 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzenebutanoic acid, 4-[p-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butyric acid, Ambochlorin, Amboclorin, CB 1348, Chlorambucil, Chloraminophene, Chlorbutin, Chlorobutine, Ecloril, Leukeran, Leukeran Tablets, Linfolizin, Linfolysin, Lympholysin, NCI 3088, NSC 3088, gamma-[p-Bis(2-chloroethyl)aminophenyl]butyric acid, gamma-[p-Di(2-chloroethyl)aminophenyl]butyric acid
InChI formel InChI=1S/C14H19Cl2NO2/c15-8-10-17(11-9-16)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-14(18)19/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,18,19)
Løsningstype Fedt
SMIL OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
IUPAC navn 4-[4-[bis(2-chlorethyl)amino]phenyl]butansyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 304.21
Mængde 10 mg
Formel vægt 303,0793 g/mol